Learn More
Sartorius Cubis™ II Analytical Lab Balance
The Cubis™ II Analytical Lab Balance has a maximum weighing capacity between 120 g and 520 g in combination with readability of 0.1 mg.
11180.00€ - 19490.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Balance with Type Approval Certificate for China |
---|---|
Tipo di collegamento | D-sub connector, 9-pin |
Tipo di display | Color Touchscreen |
Materiale | Aluminum, plastic PBT, Optiwhite float glass and stainless steel |
Tempo di stabilizzazione | 1 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16253182
|
Sartorius
MCA124S-2CEU-I QP99 |
120 g | Draft Shield I, QP99 |
15490.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16423955
|
Sartorius
MCA224S-2CEU-A QP1 QP4 |
220 g | Draft Shield A, QP1, QP4 |
14810.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16233202
|
Sartorius
MCA224S-2CEU-I QP99 |
220 g | Draft Shield I, QP99 |
16320.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16253202
|
Sartorius
MCA224S-2CEU-U QP99 |
220 g | Draft Shield U, QP99 |
12460.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16293212
|
Sartorius
MCA324S-2CEU-I QP99 |
320 g | Draft Shield I, QP99 |
17590.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16213222
|
Sartorius
MCA324S-2CEU-U QP99 |
320 g | Draft Shield U, QP99 |
13730.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16213232
|
Sartorius
MCA524S-2CEU-I QP99 |
520 g | Draft Shield I, QP99 |
19490.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16233232
|
Sartorius
MCA524S-2CEU-U QP99 |
520 g | Draft Shield U, QP99 |
15630.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 26-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16273182
|
Sartorius
MCA124S-2CEU-U QP99 |
120 g | Draft Shield U, QP99 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
The New Generation of Modular Premium Laboratory Balances
- Weighing in a regulated environment can be complex, with stringent compliance directives and controls required to deliver the accuracy and reliability of results required by the pharmaceutical industry.
- One of the technologies helping scientists to achieve this level of accuracy is the Cubis™ II balance series.
- All weighing modules of the Cubis™ II balance are designed for intuitive operation, further aided by intelligent diagnostic systems.
- These design elements guarantee a higher degree of repeatability for different workflows while lowering the probability of human error during measurement.
- It offers modern user interfaces, pharmaceutical and GxP compliance, including data handling, data integrity and connectivity, ergonomic sample handling, easy process integration, and unlimited communication at the highest level of accuracy and precision.
Specifica
Balance with Type Approval Certificate for China | |
Color Touchscreen | |
1 sec. | |
100 – 240 VAC (±10%), 50 - 60 Hz, 1.0 A |
D-sub connector, 9-pin | |
Aluminum, plastic PBT, Optiwhite float glass and stainless steel | |
Analytical Balance |