Learn More
Sartorius™ Cubis™ Precision Balance
Designed for weighing with maximum accuracy, without complex workflows.
Marca:  Sartorius™ MSE3203S-000-DE
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.00000kg
Codice prodotto. 15363745
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Large, high-contrast LCD
  • Simple menu guidance with short-text prompts
  • Clear structured keys
Specifica
Specifica
Precision Balance
1 mg
1 g
140 mm
Large, High Contrast LCD
±5 mg
140 mm