Learn More
3M™ CUNO™ Metal Screen Filter Cartridge
3M™ CUNO™ Metal Screen Filter Cartridges are made from stainless steel wire cloth for controlled particle removal efficiency.
Marca:  3M™ 7100144432
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25000kg
Codice prodotto. 17302090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Strong mesh construction withstands high pressure differentials across the cartridge for filtration of high viscosity fluids
  • Elements can be cleaned chemically or ultrasonically and reused
  • Ideal for heavy viscosity liquids requiring high differential pressures to achieve specified flow rates
Specifica
Specifica
MSL10B6A1T0100 SP GSK A0006306