Learn More
Macherey-Nagel™ CW Deactivated Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 723562.25
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10546861
  • 545.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.53 mm
0.8 mm
250°C
1 Each
Deactivated Capillary Column
Preparation of Capillary Columns Analysis
25 m