Learn More
Cyclopentene, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015463
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
142-29-0
C5H8
68.11
MFCD00001394
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
8882
CHEBI:49155
cyclopentene
C1CC=CC1
142-29-0
C5H8
68.11
MFCD00001394
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
8882
CHEBI:49155
cyclopentene
C1CC=CC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Cyclopentene
Nota nome tech., ≥95%
Punto di fusione -135.0°C
Colore Colorless
Densità 0.7740g/mL
Punti di ebollizione 44.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C5H8
Indice di rifrazione 1.4200 to 1.4240
Quantità 100 mL
Beilstein 05, 61
Gravità specifica 0.774
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Viscosità 0.36 mPa.s (15°C)
Peso formulazione 68.11
Percent Purity 95+%
Grado Technical
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclopentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.