Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy3
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
961.00€ - 3176.00€
Specifica
Formato | Solid |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available, detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel |
Product Type | Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye |
Content And Storage | -15°C to -30°C |
Colore | Green |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10406934
|
Cytiva
RPK0273 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye | 5 x 5 nM |
3176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10525205
|
Cytiva
25-8010-83 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye | 5 nM |
961.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10774597
|
Cytiva
25-8008-61 |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye | 2 x 5 nM |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Size- and charge-matched dyes enable co-migration of labeled samples within the gel
- Bright and highly sensitive dyes allow the use of the minimal labeling technique
- Minimal loss of signal during labeling, separation, and scanning
- No change in signal over wide pH range used during first-dimension (IEF) separation
- Discrete signal from each fluor with minimal cross-talk contributes to high accuracy
- Allow the labeling of 50μg protein per labeling reaction
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available.
Specifica
Solid | |
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy3 Minimal Dye | |
Green |
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available, detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel | |
-15°C to -30°C |