Learn More
Cytiva CyDye™ DIGE Fluors: Cy5
Allow detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
961.00€ - 3176.00€
Specifica
Formato Solid
Da utilizzare con (applicazione) For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available, detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
Product Type Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye
Content And Storage -15°C to -30°C
Colore Red
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10269114
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
RPK0275
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye 5 x 5 nM
3176.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10116624
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
25-8008-62
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye 2 x 5 nM
1930.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10407104
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
25-8010-85
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye 5 nM
961.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Size- and charge-matched dyes enable co-migration of labeled samples within the gel
  • Bright and highly sensitive dyes allow the use of the minimal labeling technique
  • Minimal loss of signal during labeling, separation, and scanning
  • No change in signal over wide pH range used during first-dimension (IEF) separation
  • Discrete signal from each fluor with minimal cross-talk contributes to high accuracy
  • Allow the labeling of 50μg protein per labeling reaction
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available.
Specifica
Specifica
Solid
Amersham CyDye DIGE Fluor Cy5 Minimal Dye
Red
For general 2-D applications where sufficient amounts of sample are available, detection of up to three prelabeled protein samples and standards on the same 2-D electrophoresis gel
-15°C to -30°C