Learn More
Kartell™ Provette per centrifuga cilindriche
In polipropilene ad alta trasparenza, per migliore visibilità e buona resistenza alle sostanze chimiche. Le provette cilindriche per centrifuga autoclavabili Kartell™ offrono stabilità in un rotore adeguatamente bilanciato e sono adatte per l’utilizzo come provette di analisi convenzionali.
Marca: Kartell™ 0030500
56.54 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Manufactured from highly translucent polypropylene for enhanced visibility and good chemical resistance. Autoclavable, rimmed Kartell™ Centrifuge Tubes deliver stability in a properly balanced rotor and are suitable for use as a conventional test tube.
- Solid polypropylene construction translates to safety and economy with reduced breakage in the lab
- Withstands temperatures up to 120°C
- Rimmed
- Autoclavable
- Doubles as a laboratory test tube*
Specifica
31 mL | |
Centrifuge applications, conventional test tube | |
Cilindrico | |
Provetta da centrifuga |
Polipropilene | |
Sì | |
24 mm | |
3000 xG |