Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE Turbo con interno integrato
Per una forza magnetica e una resistenza alla smagnetizzazione significativamente maggiori. Le ancorette di agitazione in terre rare sono facilmente identificabili grazie ad un punto nero in carbonio chimicamente inerte.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00376kg
Descrizione
- Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
- Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
- Identified by a chemically inert, carbon black spot
Specifica
4,5 mm | |
Nucleo magnetico in samario-cobalto incapsulato in PTFE | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico |
PTFE | |
Ancorette di agitazione cilindriche alle terre rare in PTFE | |
2/conf. | |
Sì | |
12 mm |