Learn More
Tocris Bioscience™ CYM 5442 hydrochloride
Selective S1P1 receptor agonist
371.84€ - 1529.41€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
CAS | 1783987-80-3 |
Product Type | CYM 5442 hydrochloride |
Peso molecolare | 445.94 |
Inibitori | CYM 5442 hydrochloride |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18005822
|
Tocris Bioscience™
3601/10 |
10 mg |
371.84€
10mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18015202
|
Tocris Bioscience™
3601/50 |
50 mg |
1529.41€
50mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Potent and selective S1P1 agonist in vitro (EC50 = 1.35 nM). Activates S1P1-mediated p42/p44 MAPK phosphorylation in CHO-K1 cells transfected with S1P1. Induces acute lymphopenia in mice. Brain penetrant.Specifica
>98% | |
CYM 5442 hydrochloride | |
CYM 5442 hydrochloride |
1783987-80-3 | |
445.94 |
For Research Use Only