Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin 8/18 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Cytokeratin 8/18 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
178.87€ - 389.00€
Specifica
Antigene Cytokeratin 8/18 Ab-1
Clone 5D3
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Forma Prezzo Quantità e disponibilità  
12662227
Vedere i documenti
Epredia™
MS-743-S0
100 μL Concentrated Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12672227
Vedere i documenti
Epredia™
MS-743-S1
500 μL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
340.00€
228.03€ / 500µL
Risparmia 111.97€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12642227
Vedere i documenti
Epredia™
MS-743-S
1 mL Concentrated
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
497.00€
334.82€ / 1mL
Risparmia 162.18€
32% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12632227
Vedere i documenti
Epredia™
MS-743-R7
7 mL Prediluted
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
287.00€
178.87€ / 7mL
Risparmia 108.13€
37% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12652227
Vedere i documenti
Epredia™
MS-743-RQ
12 mL Ready-to-Use Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Keratin 8 belongs to the type B (basic) subfamily of high molecular weight keratins and exists in combination with cytokeratin 18 (type A; acidic subfamily of low molecular weight keratins).
Host Species: Mouse
Clone: 5D3
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Immunogen: Cytokeratins purified from breast cancer MCF-7 cells
Molecular Weight: 52.5 kDa (Cytokeratin 8) and 45 kDa (Cytokeratin 18)
Positive Control: Skin
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Specifica
Specifica
Cytokeratin 8/18 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Cytokeratins purified from breast cancer MCF-7 cells
5D3
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein