Learn More
D(+)-Glucose, ACS reagent, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
49.90€ - 228.00€
Identificatori chimici
CAS | 50-99-7 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00063684 |
InChI Key | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
Sinonimo | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
PubChem CID | 107526 |
ChEBI | CHEBI:42758 |
IUPAC Name | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10391201
|
Thermo Scientific Acros
410955000 |
500 g | Plastic Bottle |
49.90€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10279310
|
Thermo Scientific Acros
410950010 |
1 kg | Plastic Bottle |
79.70€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10570364
|
Thermo Scientific Acros
410950050 |
5 kg | Plastic Bottle |
228.00€
5kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
50-99-7 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
107526 | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
MFCD00063684 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
CHEBI:42758 | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Specifica
D(+)-Glucose | |
50-99-7 | |
White | |
0.2% max. (105°C, 6 hrs) | |
C6H12O6 | |
31, 83 | |
+ 52.75 (25.00°C c=10,H2O,NH4OH) | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal | |
107526 | |
180.16 | |
Crystalline Powder |
Anhydrous, For analysis ACS | |
146.0°C | |
0.02% max. | |
Authentic | |
MFCD00063684 | |
15, 4495 | |
+ 52.75 | |
0.005% max. Insoluble Matter | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:42758 | |
ACS Reagent |
RUO – Research Use Only