Learn More
D(+)-Glucose monohydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
29.45 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | D(+)-Glucose Monohydrate |
Residuo della combustione | 0.1% max |
Intervallo percentuale saggio | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Imballaggio | Plastic Bottle |
Quantità | 1 kg |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Peso formulazione | 198.17 |
Percent Purity | 99+% |
Grado | Extra Pure |