Learn More
D2-40 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ D2-40 Mouse Monoclonal Antibody.
206.00€ - 1255.00€
Specifica
Applicazioni | Immunohistochemistry |
---|---|
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Specie ospite | Mouse |
Status giuridico | RUO |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Quantità | Formulazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15260655
|
Epredia
MS-1940-P |
Purified | 1 mL | Antibody purified from tissue culture supernatant. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and <0.1% sodium azide.. |
1255.00€
1mL |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15270655
|
Epredia
MS-1940-P0 |
Purified | 0.1 mL | Antibody purified from tissue culture supernatant. Prepared in 10mM PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA and <0.1% sodium azide. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15280655
|
Epredia
MS-1940-R7 |
Unpurified | 7 mL | Prediluted antibodies which are ready-to-use for Immunohistochemistry with UltraVision LP Detection Systems |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
15290655
|
Epredia
MS-1940-RQ |
Unpurified | 12 mL | Prediluted antibodies which are ready-to-use for Immunohistochemistry with UltraVision Quanto Detection Systems |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
D2-40 is reactive to a 40kDa O-linked sialoglycoprotein in lymphatic endothelium, fetal testis, seminomas and dysgerminomas. D2-40 is useful in demonstrating lymphatic invasion by primary tumors and in vascular lesions. Publications suggest that D2-40 positivity in lymphovascular invasion was a more prognostic predictor of breast cancer than blood vessel invasion2. It is also considered useful in differential diagnosis of epithelioid malignant mesothelioma vs adenocarcinoma1.Host Species: Mouse
Clone: D2-40
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: O-linked sialoglycoprotein
Molecular Weight: 40kDa
Positive Control: Breast carcinomas, mesothelioma and colon carcinoma
Cellular Localization: Membranous/Cytoplasmic
Recommended for: Immunohistochemistry
Specifica
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
IgG1 |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Primary |