Learn More
3M™ Filtro antiparticolato P1 R Secure Click™
Il filtro antiparticolato Secure Click™ è certificato CE per ambienti contenenti determinate particelle solide e liquide. È possibile utilizzare il filtro antiparticolato con i respiratori Secure Click™ serie 800, i filtri Secure Click™ D8000 e ghiera per filtro D701.
Marca: 3M™ 7100197285
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.21000kg
Descrizione
- I nuovi filtri e cartucce a doppio flusso agevolano la respirazione
- Protegge dal particolato
- Connessione rapida e semplice. È sufficiente allineare le connessioni e spingere fino a udire uno scatto
- Utilizzare con i respiratori riutilizzabili serie 800 Secure Click™
- Il design a spiovente consente un maggiore campo visivo e comfort
Specifica
Omologazione CE | |
P2R | |
D7935 |
Secure Click™ | |
Filtro |