Learn More
Thermo Scientific™ Deactivated Glass Wool
Pack GC injection port liners with deactivated glass wool for good homogenization, volatilization of high boiling point compounds, and minimal column contamination.
74.00€
Specifica
Materiale di impaccamento Deactivated Glass Wool
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Liners
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
11567781
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
60180-785
Deactivated Glass Wool 10 g
74.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Pack your GC injection port liner with Thermo Scientific™ deactivated glass wool for good homogenization and volatilization of high boiling point compounds within the liner. The glass wool acts as a barrier to prevent non-volatile sample matrix compounds and septa particles from entering GC columns, minimizing contamination and increasing precision and reproducibility.
Specifica
Specifica
Deactivated Glass Wool
GC Liners