Learn More
Decanoic acid, 99%
Codice prodotto. p-98568 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10114090
Marca: Thermo Scientific Acros 167271000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 334-48-5 | C10H20O2 | 172.268 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 334-48-5
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.268
Numero MDL MFCD00004441
InChI Key GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo capric acid, n-decanoic acid, n-capric acid, decylic acid, caprinic acid, decoic acid, n-decylic acid, n-decoic acid, 1-nonanecarboxylic acid, caprynic acid
PubChem CID 2969
ChEBI CHEBI:30813
IUPAC Name decanoic acid
SMILES CCCCCCCCCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Decanoic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 30.0°C to 32.0°C
Punti di ebollizione 268.0°C to 270.0°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare CH3(CH2)8CO2H
Beilstein 02, II, 309
Indice di Merck 15, 1760
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute hno3, soluble in ethanol, ether, chloroform, benzene and, carbon disulfide
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99%
Densità 0.8900g/mL
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 150°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Crystalline Solid
Gravità specifica 0.89
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Decanoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.