missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEDD Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | DEDD |
|---|---|
| Concentrazione | 0.25 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16837453
|
Proteintech
10816-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16827453
|
Proteintech
10816-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
DEDD encodes a protein that contains a death effector domain (DED). DED is a protein-protein interaction domain shared by adaptors, regulators and executors of the programmed cell death pathway. Overexpression of this gene was shown to induce weak apoptosis. Upon stimulation, this protein was found to translocate from cytoplasm to nucleus and colocalize with UBTF, a basal factor required for RNA polymerase I transcription, in the nucleolus. At least three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.Specifica
| DEDD | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O75618 | |
| 9191 | |
| DEDD Fusion Protein Ag1195 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DEDD |
| 0.25 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| CASP8IP1, DEDD, DEDD1, DEDPro1, DEFT, FLDED 1, FLDED1, KE05 | |
| DEDD | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto