Learn More
Buerkle™ PVC Photographic Deep Form Trays with Bottom Ribs
Buerkle™ PVC Photographic Deep Form Trays allow liquid to be poured out easily from the edges. The ribs on the base is especially well suited as a film development tray. The ribs prevent photographic paper from sticking to the base of the tray.
67.20€ - 164.00€
Specifica
Descrizione | Photographic Tray |
---|---|
Materiale | PVC |
Tipo | Photographic Tray |
Include | Ribs on Bottom |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10435601
|
Buerkle™
4206-1030 |
White | 430 x 530 x 105 mm |
67.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10313812
|
Buerkle™
4206-2030 |
Red | 430 x 530 x 105 mm |
67.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10343801
|
Buerkle™
4206-1040 |
White | 520 x 610 x 110 mm |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10221605
|
Buerkle™
4206-2040 |
Red | 520 x 610 x 110 mm |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10271682
|
Buerkle™
4206-3040 |
Black | 520 x 610 x 110 mm |
116.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10048450
|
Buerkle™
4206-1050 |
White | 630 x 730 x 110 mm |
164.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10170542
|
Buerkle™
4206-3050 |
Black | 630 x 730 x 110 mm |
164.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- PVC
- Thick sides, shatterproof
- Largely resistant to acids and alkalis
- Not suitable for temperature controlled cupboards or dishwashers
- Temperature resistant from -30°C up to 60 °C max
Specifica
Photographic Tray | |
Photographic Tray | |
Rectangular |
PVC | |
Ribs on Bottom |