Learn More
OHAUS™ Defender™ 3000 Washdown - I-D33 Bench Scale (EU), Certified
Bilance da banco in acciaio inossidabile per applicazioni industriali di base idonee per ambienti umidi
Marca: OHAUS™ 30685136
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.55900kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Descrizione
- I risultati vengono visualizzati chiaramente grazie all’ampio e luminoso display LCD retroilluminato. Nella modalità controllo peso, il display cambia colore (giallo/verde/rosso) per avvisare quando ci si trova all’interno dell’intervallo di peso target.
- Questa bilancia industriale è dotata di piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304 e cella di carico IP67. L'indicatore è dotato di un alloggiamento in acciaio inossidabile 304 idoneo per ambienti umidi con protezione IP66 e staffa di montaggio.
- Dotata di software per conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione. Interfaccia RS232 inclusa e in opzione USB Device o Ethernet per la stampa o la connettività dei dati. I modelli Approvati sono equipaggiati con la soluzione tecnica EasyConnect™.
Specifica
100 ore con batteria ricaricabile | |
RS232 standard e dispositivo USB o Ethernet opzionale | |
60 kg | |
355 x 305 mm | |
D33XW60C1R6EU | |
Da -10°C a 40°C, 85% UR, senza condensa | |
491 x 305 x 569 mm |
Adattatore CA (incluso);Batteria ricaricabile (inclusa) | |
Piattaforma e telaio in acciaio inossidabile 304, indicatore IP66 in acciaio inossidabile, cella di carico IP67 in acciaio inossidabile, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
LCD a 7 segmenti con retroilluminazione multicolore | |
20 g | |
IP66 | |
Pesatura, controllo peso, conteggio, totalizzazione | |
12.4 kg |