Learn More
OHAUS™ Defender™ 5000 - D52 Bench Scale, Models TD52P QV
La bilancia da banco multifunzione Defender serie 5000 di nuova generazione è l'ideale per moltissime applicazioni, tra cui la produzione, il confezionamento, l'inventario e la spedizione. La Defender 5000 è progettata per semplificare le applicazioni ind
Marca: OHAUS™ 30424320
Dettagli aggiuntivi : Peso : 38.50000kg
Descrizione
- Modello intuitivo con una tastiera di facile utilizzo, un ampio display retroilluminato e messaggi di testo semplici sullo schermo che guidano l'utilizzatore durante il funzionamento.
- Struttura durevole con piattaforma in acciaio inossidabile, telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia e cella di carico in alluminio. Defender è conforme alle certificazioni NTEP/Measurement Canada o OIML/EC (a seconda della regione).
- Dispone di caratteristiche industriali comuni e supporta una libreria di 50.000 articoli con 1.000 profili utilizzatore per una facile gestione dei dati. Include GMP/GLP con orario/data per la tracciabilità dei risultati.
Specifica
20 ore con batteria ricaricabile | |
Indicatore in plastica ABS (TD52P), piattaforma in acciaio inossidabile 304 con telaio in acciaio verniciato a polvere grigio sabbia, cella di carico in alluminio, piedini regolabili in gomma antiscivolo | |
LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca | |
D52P150RQDV3 | |
Personalizzabile, Grammo, Chilogrammo, Tonnellate metriche, Oncia, Libbra, Libbra:Oncia, Tonnellata | |
38.500 kg |
RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio) | |
60.00 kg, 150.00 kg | |
5.000000 g, 10.000000 g | |
-10°C to +40°C | |
773 x 610 x 1203 mm |