Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, formato intero, 40 x 20 mm
Molded in a single, continuous piece. Delrin™ Full-Size Test Tube Racks, 40 x 20 mm are highly resistant to heat and chemical attack.
Marca:  Fisherbrand™
16.98 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22140kg
Codice prodotto. 15350390
  • 21.20€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM).
  • Offers the highest chemical and heat resistance (-40°C to +140°C).
  • Unique tear drop shaped openings for better retention of tubes.
  • Autoclavable.
  • Molded coordinates for tube orientation.
  • Stable design for use in water baths.
  • Flat labeling area for easier identification.
Specifica
Specifica
Rack, provette
Green
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro
Aperture con forma a goccia
Yes, When Empty
Provette per test da 10 a 18 ml
Ciascuno
100 x 252 x 83 mm
3.9 in.
9.9 in.
3.3 in.
Sì
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm)
40
None
Non-sterile
1 Ea.
-40°C to +140°C
100 mm
252 mm
83 mm
20 mm