Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 16 x 25 mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 16 x 25mm are highly resistant to heat and chemical attack.
Marca: Fisherbrand™
13.19 EUR valido fino al 2024-04-26
Usa il codice promo "21699" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12600kg
Descrizione
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifica
Rack, provette | |
Verde | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
Aperture con forma a goccia | |
1 | |
120 x 122 x 92 mm | |
122 mm | |
25 mm |
Sì | |
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (25 mm) | |
16 | |
Provette per test da 10 a 18 ml | |
8/conf. | |
120 mm | |
92 mm |