Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette Delrin™, mezzo formato, 20 x 20 mm
Stampati in un unico pezzo intero. I rack di provette per test Fisherbrand™ Delrin™ a mezzo formato, 20 x 20 mm sono altamente resistenti al calore e alle sostanze chimiche.
Brand: Fisherbrand™
13.41 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 0.09900kg
Description
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Specifications
Rack, provette | |
Sì | |
Tubes (10 to 18 mL), Tubes (20 mm) | |
20 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
100 x 127 x 83 mm | |
3.9 in. | |
5 in. | |
3.3 in. |
5 x 4 | |
Green | |
Poliossimetilene rinforzato con fibra di vetro | |
Aperture con forma a goccia | |
Yes, When Empty | |
Provette per test da 10 a 18 ml | |
8/conf. | |
100 mm | |
127 mm | |
83 mm | |
20 mm |