missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DEPDC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 21312-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Negative regulator of the mTORC1 and mTORC2 signaling pathways. Inhibits the kinase activity of both complexes.Specifica
| DEPDC6 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DEPTOR | |
| DEP domain containing 6, DEP.6, DEPDC6, Deptor | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 64798 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8TB45 | |
| DEPTOR | |
| DEPDC6 Fusion Protein Ag15959 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto