Learn More
DEPDC6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | DEPDC6 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.21 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16870915
|
Proteintech
21312-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16860915
|
Proteintech
21312-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Negative regulator of the mTORC1 and mTORC2 signaling pathways. Inhibits the kinase activity of both complexes.Specifica
| DEPDC6 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q8TB45 | |
| 64798 | |
| DEPDC6 Fusion Protein Ag15959 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| DEPTOR |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| DEP domain containing 6, DEP.6, DEPDC6, Deptor | |
| DEPTOR | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |