Learn More
Fisherbrand™ Desiccators with nz 24/29 and Valve
Codice prodotto. p-7083529 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15594635
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of SIMAX 3.3 borosilicate glass. Fisherbrand Desiccators with nz 24/29 and Valve designed for variety of vacuum work.
  • Made from SIMAX 3.3 borosilicate glass
  • Designed for variety of vacuum work
  • Used for desiccation of samples, storage of materials sensitive to humidity
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13 130, DIN 12 491
Materiale Simax Borosilicate Glass 3.3
Product Type Desiccator
Include nz 24/29 and valve
Altezza (sistema metrico) 349 mm
Diametro (sistema metrico) interno 239 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 320 mm