missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmocollin-2/3 Mouse, Clone: 7G6, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

199.00€ - 478.00€

Specifica

Antigene Desmocollin-2/3
Clone 7G6
Concentrazione 200μg/mL
Applicazioni Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15999887
Vedere i documenti
EnquireBio
1824-MSM1-P0
20 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15909897
Vedere i documenti
EnquireBio
1824-MSM1-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40€
478.00€ / 100µg
Risparmia 76.40€
13% Sconto
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Desmocollin-2/3
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
1824
Human desmocollin-2 extracellular domain
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
110kDa (DSC2) ;100kDa (DSC3)
7G6
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
NP_077740
DSC2
IgG1 κ
Protein A/G Purified
Cell surface
HeLa cells. Skin
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato