Learn More
Deuterium oxide, for NMR, 100 atom % D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10758425
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Quantità 100 mL
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00044636
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
Molecular Weight (g/mol) 20.03