Learn More
Dipotassium Hydrogen Orthophosphate Trihydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Specifica
Colore | White |
pH | 8.5 to 9.6 |
Forma fisica | Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 228.23g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |