Learn More
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate, for Electrophoresis, Dibasic, Anhydrous, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
Imballaggio:
Plastic keg
Plastic powder jar
Descrizione
Di-Sodium Hydrogen Orthophosphate, for Electrophoresis, Dibasic, Anhydrous
Specifica
Colore | White |
pH | 8.7 to 9.3 |
Forma fisica | Powder/Solid |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 141.96g/mol |
Imballaggio | Plastic powder jar |