missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diallylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7077612
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
2424-01-3
C7H13N
111.18
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
2424-01-3
C7H13N
111.18

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Diallylmethylamine
Densità 0.7890g/mL
Punti di ebollizione 111.0°C
Punto d'infiammabilità 7°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.789
Sinonimo 1,4-bis glycidyloxy benzene, hydroquinone diglycidyl ether, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxymethyl oxirane, hydroquinone 1,4-diglycidyl ether, oxirane, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene bis, 2,2'-1,4-phenylenebis oxymethylene dioxirane, 2-4-oxiran-2-ylmethoxy phenoxy methyl oxirane, 1,4-bis oxiran-2-ylmethoxy benzene, acmc-20ap2z
InChI Key FSYPIGPPWAJCJG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1C(O1)COC2=CC=C(C=C2)OCC3CO3
IUPAC Name 2-[[4-(oxiran-2-ylmethoxy)phenoxy]methyl]oxirane
PubChem CID 62443
Peso formulazione 111.18
Percent Purity 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diallylmethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'