Learn More
Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II), Pd 28.4%
Codice prodotto. 15472697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15472697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 046492.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 12145-47-0 | C8H12Br2Pd | 374.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dibromo(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS 12145-47-0
Punto di fusione 201°C to 205°C
Colore Orange
Formula molecolare C8H12Br2Pd
Numero MDL MFCD00799635
Quantità 1 g
Sinonimo dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium ii, pdbr2 cod, dibromo 1,5-cyclooctadiene palladium, 1,5-cyclooctadiene, z,z-; palladium ii bromide
InChI Key MTEMVOIUTLIPJT-PHFPKPIQSA-L
SMILES Br[Pd+]Br.C1C\C=C/CC\C=C/1
IUPAC Name (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;dibromopalladium
Molecular Weight (g/mol) 374.41
PubChem CID 11187970
Peso formulazione 374.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.4%
Forma fisica Powder