Learn More
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate, 1M sol. in dichloromethane, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 378991000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 60669-69-4 Peso : 0.12710kg Transport : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecifica
Dibutylboron trifluoromethanesulfonate | |
Orange to Yellow | |
27°C | |
Glass Bottle | |
CF3SO3B[(CH2)3CH3]2 | |
100 mL | |
1.271 | |
Solubility in water: reacts. | |
CCCCB(CCCC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
274.11 | |
274.11 |
60669-69-4,75-09-2 | |
1.2710g/mL | |
98% | |
C9H18BF3O3S | |
MFCD00009669 | |
07,91; 09,140; 16,109 | |
dibutylboron trifluoromethanesulfonate, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate solution, nbu2botf, bu2botf, dibutylboron triflate, n-bu 2botf, dibutylboryl trifluoromethanesulfonate, dibutylboron triflate solution, trifluoromethylsulfonyloxy dibutylborane, dibutyl trifluoromethyl sulfonyl oxy borane | |
FAVAVMFXAKZTMV-UHFFFAOYSA-N | |
dibutylboranyl trifluoromethanesulfonate | |
2724243 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Dibutylboron trifluoromethanesulfonate in dichloromethane
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.