Learn More
Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagent
Specifica
Materiale o nome chimico | Dichloroisocyanuric acid sodium salt monohydrate |
Punto di fusione | 240.0°C to 250.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystals or Granules |
Quantità | 50 g |
Intervallo percentuale saggio | 96.0 to 104% (on dry substance) (Iodometry) |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: ca 250g/L (25°C) |
Peso formulazione | 237.96 |
Percent Purity | 97% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dichloroisocyanuric acid sodium salt dihydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.