Learn More
Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic container
Specifica
Punto di fusione | -10°C |
Colore | Colorless |
Punti di ebollizione | 245°C |
Imballaggio | Plastic container |
Quantità | 25 L |
IUPAC Name | 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol |
Peso formulazione | 106.12g/mol |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diethylene glycol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/