Learn More
Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10428020
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic container
111-46-6
C4H10O3
106.12
MFCD00002882
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
8117
CHEBI:46807
OCCOCCO
111-46-6
C4H10O3
106.12
MFCD00002882
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
8117
CHEBI:46807
OCCOCCO
Punto di fusione -10°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 245°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethoxy)ethan-1-ol
Peso formulazione 106.12g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diethylene glycol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/