Learn More
Diethylene Glycol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
32.90€ - 602.00€
Identificatori chimici
CAS | 111-46-6 |
---|---|
Formula molecolare | C4H10O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 106.12 |
Numero MDL | MFCD00002882 |
InChI Key | MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol |
PubChem CID | 8117 |
ChEBI | CHEBI:46807 |
SMILES | OCCOCCO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10428020
|
Fisher Chemical
D/2950/08 |
500 mL | Amber glass bottle | ||||||
10438020
|
Fisher Chemical
D/2950/17 |
2.5 L | Amber glass bottle | ||||||
12688625
|
Fisher Chemical
D/2950/25 |
25 L | Plastic container | ||||||
Descrizione
Identificatori chimici
111-46-6 | |
106.12 | |
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N | |
8117 | |
OCCOCCO |
C4H10O3 | |
MFCD00002882 | |
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol | |
CHEBI:46807 |
Specifica
111-46-6 | |
Colorless | |
C4H10O3 | |
diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol | |
OCCOCCO | |
106.12 | |
CHEBI:46807 | |
Liquid |
-10°C | |
245°C | |
MFCD00002882 | |
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-hydroxyethoxy)ethan-1-ol | |
8117 | |
106.12g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Diethylene glycol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/