Learn More
Cole-Parmer™ Sonde a termocoppia Digi-Sense
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.508 mm
1 mm
1.6 mm
3.175 mm
3.68 mm
4.77 mm
6.35 mm
Lunghezza (sistema metrico):
38.1 mm
203.2 mm
254 mm
304.8 mm
600 mm
Tipo:
RTD Probe
Sonda termocoppia
Thermocouple Probe, Grounded Junc.
Thermocouple Probe, Ungrounded Junc.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Response Time: 2 seconds or greater
- ABS handles provide a light weight design for ease of use along with durability
- Probe handles feature a strain relief spring that protects the cable connection against damage due to repeated flexing and tugging
- Each probe comes with color coded ANSI miniconnectors: type J, black; type K, yellow and type T, blue
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±1.1°C/±.12% |
| Descrizione | Ind Comp RTD Probe, 1.5 in. L, Spd Lugs, .188 in. Dia, 4ft SS Braid Cable |
| Temperatura (sistema metrico) | -50°C to +482°C |
| Tipo | RTD Probe |
| Materiale | Stainless Steel Sheath |
| Lunghezza (sistema metrico) | 38.1 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.77 mm |