Learn More
Fisherbrand™ Colorimetro digitale
Il colorimetro digitale Fisherbrand™ con trasformatore a 240 V e filtri è appositamente progettato per misurare l'assorbanza della luce con specifiche lunghezze d'onda.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Descrizione
- Colorimetro digitale
- Con trasformatore a 240 V e filtri
- Filtra le lunghezze d'onda da 440 a 680 nm
Specifica
±0.05A at 1A | |
Colorimetro digitale | |
440 - 700 nm | |
60 mm | |
±0.02 A at 1 A | |
0.02 a 1 A (assorbanza), 2% (trasmissione) |
40 nm | |
240 V | |
240 V, 50 Hz | |
50 Hz | |
0 - 199% (trasmissione) | |
146 mm |