Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Massima flessibilità dei riscaldatori a secco/a blocco grazie alla vasta gamma di accessori per tutte le applicazioni.
Marca:  Thermo Scientific™ 88870114
120.75 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.87000kg
Codice prodotto. 15372205
  • 161.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For Use With: Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
  • Warranty: 2 years
Specifica
Specifica
Mixed block, 22mm, 13mm and 6mm dia.
3 x 25mm, 12 x 12∽13mm and 6 x 6mm
Block
Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
LED
76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.)