Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per bagno a secco digitali e touch screen
Massima flessibilità dei riscaldatori a secco/a blocco grazie alla vasta gamma di accessori per tutte le applicazioni.
Marca: Thermo Scientific™ 88870107
84.00 EUR valido fino al 2024-06-28
Usa il codice promo "21649" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.67500kg
Descrizione
For Use With: Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models)
- Warranty: 2 years
Specifica
12 x 18mm dia. block | |
12 x 18mm | |
12 | |
76 x 124 x 39 mm (3 x 4.9 x 1.5 in.) |
Thermo Scientific™ Digital and Touch Screen Dry Baths/Block Heaters (No compact models) | |
LED | |
Block |