Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Protein Mixture Digest
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Marca:  Thermo Scientific™ 161088
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11392143
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Dionex Protein Mixture Digest is lyophilized.
Specifica
Specifica
Protein mixture digest
Dionex
Tryptic peptides, Trypsin, Ammonium bicarbonate, Trifluoroacetic acid
-20°C
Acclaim PepMap C18 Column
Protein Mixture Digest
100 pmol