Learn More
Brady™ Direct Thermal Paper Thermal Transfer Printable Labels
Etichette in carta stampabili, per stampanti a trasferimento termico.
Marca:  Brady™ 236732
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.06700kg
Codice prodotto. 11513125
  • 740.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Printable, paper labels for thermal transfer printers.
Specifica
Specifica
Direct Thermal Printable Labels
White
Paper
Labels
BBP11, BBP12, THT 76 mm Core Printers
6000 Labels/Box
Rectangle
-18°C to +80°C
0.099 mm
4 in.
4 in.
76.2 mm
Permanent Acrylic
Matte
Direct Thermal
Warehouse marking
1
6000 Pk.
-0.4°F to +176°F
0.0039 in.
79.38 mm
101.6 mm
3 in.