Learn More
Neville and More™ Simplicity Lotion Pump Dispenser
HDPE Simplicity bottle with 24mm/410 White lotion pump.
Marca:  Neville and More™ 024040250BEWTLPW
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.23400kg
Codice prodotto. 12735298
  • 169.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Descrizione
Descrizione
  • Dispense lotion, shampoo, conditioner, and many other viscous liquids.
  • Constructed from HDPE.
Specifica
Specifica
250 mL
Pump Dispenser
White
6/Pk.
HDPE