Learn More
Fisherbrand™ Puntali per erogatore
Puntali per erogazione robusti, stabili e di lunga durata, per diverse marche di pipettatori. Per l'erogazione di fluidi con elevata viscosità e tensione di vapore.
Marca: Fisherbrand™
72.82 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.82980kg
Descrizione
- Brand Handystep™ e Handystep™ elettronico
- Eppendorf™ Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
Specifica
12.5 mL | |
ISO 8655 | |
Dispenser Tip | |
Polypropylene |
Non-sterile | |
For dispensing of fluids with high viscosity, high vapor pressure | |
Single-use |