Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Codice prodotto. 12922285
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 - 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
da 186 a 194 cm
‎200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 12922285
Marca: 3M™ 7000089624
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protective Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Blue
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Hood Type 2-panel
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Modello 4515B
Misura petto (sistema imperiale) 52 to 55 in.
Misura petto (sistema metrico) 132 to 140 cm
Altezza (sistema imperiale) 78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico) ‎200 to 206 cm