Learn More
Thermo Scientific Chemicals Disposable IR Cards, 5x10cm, KBr window, 19mm aperture
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
Marca:  Thermo Scientific™ 043935.KJ
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15426575
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Size: 5 x 10cm
  • KBr window
  • 19mm aperture
Specifica
Specifica
Disposable IR Cards
5 Pk.