Learn More
New Source™ Tuta SMS monouso resistente ai prodotti chimici di Tipo 5/6
Codice prodotto. p-9049008
Click to view available options
Size:
Large
M
X-Large
XX-Large
XXX-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 16691793
Marca: New Source™ HY9766M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tuta monouso resistente alle sostanze chimiche che offre protezione contro il particolato solido, gli schizzi di liquidi e spray. Certificata CE come DPI Cat III ai sensi del regolamento UE 2016/425
  • Conforme a CE Categoria III, tipo 5/6
  • Tessuto non tessuto SMS monouso
  • Protegge contro i rischi chimici e biologici
Specifica
Size M
Materiale SMS non tessuto
Monouso
Ankle Style Elastico
Stile polso Elastico
Tipo di chiusura Risvolto
Certificazione/Conformità DPI CE Cat III Meeting: EN ISO 13982-1:2004, EN ISO 13034: 2005 +A1:2009, EN ISO 14325:2004
Peso (sistema metrico) 55 gsm