Learn More
Cytiva Disposable Visible/UV Cuvette
For use with GeneQuant 1300 visible/UV spectrophotometer
Marca:  Cytiva 80-3000-77
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.25600kg
Codice prodotto. 10166714
  • 114.55€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cella monouso per spettrofotometria visibile e UV
  • Cammino ottico: 10 mm
Specifica
Specifica
Cuvetta UV/visibile
800 μL
Confezione da 100
Spettrofotometro GeneQuant 1300 Visibile/UV
Plastica UV
10 mm